VWR® Critical Swabs
Leverandør: VWR Collection
149-0330EA 80 NOK
149-0330 149-0331 149-0332 149-0340 149-0341 149-0342
VWR® Critical Swabs
Svabere Svabere for prøvetaking
Critical swabs designed for cleaning disc drives, optics, PC board assemblies and other sensitive components.
  • Highly absorbent
  • Low linting formulation reduces contamination
  • Double-headed items in a white, anti-static leaf pack
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell 149-0330 149-0331 149-0332 149-0340 149-0341 149-0342
Håndtaklengde 152 mm 152 mm 152 mm 82 mm 78 mm 76 mm
Environmentally Preferable
Håndtakbredde 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 1,5 mm
Hodelengde 16 mm 16 mm 18 mm 11 mm 15 mm 14 mm
Hodebredde 5 mm 4,8 mm 6 mm 4,7 mm 4,4 mm 3,2 mm
Total length 168,0 mm 168,0 mm 170,0 mm 93,0 mm 93,0 mm 89,5 mm