Varmetermostater med bad i rustfritt stål, Alpha
Leverandør: LAUDA
L000619 L000620 L000621 L000623 L000624 L000625 L000627 L000628 L000629
461-1204EA 17650 NOK
461-1204 461-1205 461-1206 LAUDL000623 LAUDL000624 LAUDL000625 LAUDL000627 LAUDL000628 LAUDL000629
Varmetermostater med bad i rustfritt stål, Alpha
Termostatbad Termostatbad, åpent Bad med avtakbare sirkulatorer
Alpha-varmetermostatene har en brukervennlig kontrollkonsoll som betjenes ved hjelp av tre knapper, og et stort, oversiktlig LED-display gjør det enkelt å navigere i menyen. Termostatene egner seg for ikke-brennbare væsker (vann, vann-/glykolblandinger). Enhetene kan brukes til både interne og eksterne termostatoppgaver. En temperaturstabilitet på ± 0,05 K gir nøyaktig oppvarming og kjøling for en rekke bruksområder. Hvis du bruker det valgfrie sirkulasjonspumpesettet og en kjølespole, kan varmetermostaten utvides for å gi et fullstendig termostatsystem.
  • Temperaturområde: 25