96-brønners mikroplater for immunologi, BRANDplates®
Leverandør: Brand
781720 781721 781722 781724 781731 781780 781782 781840 781842 781732
735-2042EA 3625 NOK
735-2042 735-2043 735-2044 735-2046 735-2050 735-2054 735-2055 735-2064 735-2066 738-0191
96-brønners mikroplater for immunologi, BRANDplates®
Mikroplater Immunologi-mikroplater og strips
PS, solid eller med gjennomsiktig bunn. Platene er tilgjengelige med ulike brønnformer (rund U-bunn, konisk V-bunn, flat F-bunn eller flat C-bunn med buede kanter), i ulike farger og med et utvalg behandlede overflater.
  • Alle BRANDplates® er alfanumerisk merket, de kan stables, og de er kompatible med de fleste standard mikroplatelesere og -vaskere
  • Standard 96-brønners plater har en farget alfanumerisk kode som identifiserer overflatetypen (cellekulturbehandlet er oransje, immunobehandlet er blå, ubehandlet er grå)
  • De hvite platene gir maksimal refleksjon og minimalt med interferens under luminescensmålinger. De svarte platene gir minimalt med tilbakestrålt lys under fluorescensanalyser
immunoGrade™: Overflaten på disse platene er optimalisert for immobilisering av IgG, og viser en kapasitet med høy binding for molekyler med hydrofile og hydrofobe regioner. Plater med en immunoGrade™-overflate er det beste valget for standard ELISA-applikasjoner.
hydroGrade™: Sterkt hydrofil overflate. Passer spesielt godt til binding av molekyler med hovedsakelig hydrofile regioner. Plater med en hydroGrade™-overflate kan brukes i analyser med væskefaser, som inneholder hydrofobe komponenter.
lipoGrade™: Sterkt hydrofob (lipofil) overflate. Passer spesielt godt til binding av molekyler med hydrofobe regioner. Mikroplater med lipoGrade™-overflater kan brukes i analyser med væskefaser, med hydrofile komponenter.
Strongly hydrophilic surface. Especially well suited for binding molecules with predominantly hydrophilic regions. Plates with a hydroGrade™ surface can be used in liquid phase assays with hydrophobic components.
Sertifiseringer: BRANDplates® er ikke-cytotoksiske i samsvar med ISO 10993-5, uten endotoksiner (<0,01 EU/ml) og uten DNA, DNase og RNase.