PerfeCTa® qPCR FastMix™ reaksjonsblandinger
Leverandør: Quantabio
95076-012 95076-05K 95078-012 95078-05K 95077-012 95077-05K
733-1394EA 20450 NOK
733-1394 733-1395 733-1402 733-1403 733-1398 733-1399
PerfeCTa® qPCR FastMix™ reaksjonsblandinger
Nukleinsyre reagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
FastMixes inneholder buffere og stabilisatorer som er optimalisert for høyest mulig PCR-effektivitet, reproduserbarhet og følsomhet med TaqMan® og TaqMan® MGB probekjemi. En viktig komponent i PerfeCTa® qPCR FastMixes er AccuFast™ Taq DNA-polymerase, som gjør det mulig med umiddelbar aktivering og rask polymeriseringskinetikk. Ved varmeaktivering (20 sekunder ved 95 °C) denatureres antistoffene irreversibelt og frigir aktiv, umodifisert Taq DNA-polymerase. Dette fremmer spesifikk og effektiv primerforlengelse, og reaksjonen kan settes opp ved romtemperatur. FastMixes gir maksimal PCR-effektivitet, følsomhet, spesifisitet og et godt fluorescerende signal med enten ved bruk av rask eller konvensjonell cycling protokoll.