Dnase
Leverandør: OMEGA BIO-TEK
E1091 E1091-02
E1091EA 1425 NOK
E1091 E1091-02
Dnase
Enzymer
For DNase-behandling under RNA-rensing. Det RNase-frie DNase-settet gir rask og effektiv DNA-kutting på kolonnen under RNA-rensing fra mange ulike prøvekilder ved hjelp av E.Z.N.A.® RNA-kit. DNasene kan fjernes effektivt trinnvis. DNase-behandling er ikke nødvendig for RNA som er renset med E.Z.N.A.® RNA-kit, siden silika-membrankolonne-teknologien effektivt fjerner mesteparten av DNA uten DNase-behandling. Det kan imidlertid være nødvendig med fullstendig fjerning av DNA for enkelte RNA-applikasjoner som er sensitive for svært små mengder DNA.
  • RNase-free