qPCR SuperMix, PerfeCTa™®MultiPlex
Leverandør: Quantabio
95063-200 95063-01K
733-1273EA 13825 NOK
733-1273 733-2074
qPCR SuperMix, PerfeCTa™®MultiPlex
Nukleinsyre reagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Supermixen er 2X konsentrert, ferdig-til-bruk reaksjonsblanding for real time PCR. Supermixen inneholder alle komponentene, unntatt primere, prober og templater. Kittet overkommer multipleksbegrensingene ved konvensjonelle PCR Master Mixes og gir amplifisering uten bias av opptil fem target sekvenser i ett enkelt rør. I multipleks PCR er det et vanlig problem i amplifiseringen at amplikoner som finnes i små mengder, dempes av referansegeler som finnes i store mengder. Dette kan endre eller maskere den synlige representasjonen og kvantifiseringen av target sekvenser som finnes i små mengder. PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix har et dynamisk område og en følsomhet for multipleks-qPCR som tilsvarer det for enkeltpleks qPCR-probeanalyser uten at det er nødvendig med begrensede eller justerbare primerkonsentrasjoner.
En viktig komponent i SuperMix er AccuStart™ Taq DNA-polymerase med monoklonale antistoffer som bindes til polymerasen og holder den inaktiv før det innledende PCR-denatureringstrinnet. Ved varmeaktivering (2 minutter ved 95 °C) denatureres antistoffene irreversibelt og frigir aktivt, umodifisert Taq DNA-polymerase. Dette fremmer spesifikk og effektiv primerforlengelse, og der reaksjonen kan settes opp ved romtemperatur.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Applikasjon qPCR probe
Multiplexing Ja