Termostatbad med kjøling med kompatibel kontroll
Leverandør: Huber
461-1065EA 0 NOK
461-1065 HUBE2045.0001.01 461-1067 HUBE2021.0005.01 HUBE2045.0004.01 461-1068 461-1072 461-1061 461-1073 461-1063 461-1074 461-1064 HUBE2044.0002.01 HUBE2044.0001.01 461-6463 461-6460 461-6461 461-1070 461-1060 461-1071 461-0620 461-1069 461-0567
Termostatbad med kjøling med kompatibel kontroll
Termostatbad Termostatbad, lukket Termostatbad med kjøling
Disse kompakte, isolerte kjøletermostatbadene er ideelle for direkte temperaturkontroll fra −90 til +200 °C. Det lave badvolumet og den høye oppvarmings- og kjølekapasiteten gir rask oppvarming og nedkjøling. Hastigheten kan økes ytterligere ved hjelp av fortrengningsinnsatsene (tilleggsutstyr). Ved hjelp av kalibreringsinnsatser (tilleggsutstyr) kan termostatbad brukes som kalibreringsbad.
  • Pilot ONE® er utbyttbar og kan brukes som en fjernkontroll (med en datakabel, som er tilleggsutstyr)
  • Kontrolleren kan oppgraderes med mer funksjonalitet når som helst (Exclusive- og Professional E-grade®-pakker). Grunnversjonen har seks språk (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og russisk)
  • Displayet har en inndeling på 0,1 °C, som kan endres til 0,01 °C (Exclusive E-grade®-pakke). Displayet kan tilpasses brukeren behov, og viktig informasjon, f.eks. settpunkt, faktisk intern temperatur og prosesstemperatur, kan vises i et større format
  • Kraftig trykk-/sugepumpe med variabel hastighet og variabel trykkontroll (VPC). Hastigheten kontrolleres trinnløst
  • Brukeren kan definere hørbare og synlige alarmer for å begrense temperaturområdet, og programmere enhetens klokke- og kalenderfunksjoner for automatisk oppstart for uovervåket oppstart
Maksimale pumpekapasiteter:
25 L/min, 700 mbar trykk, 18,5 L/min, 400 mbar sugeevne
Sertifiseringer: Oppfyller kravene i DIN 12876, sikkerhetsklasse III, FL.
Bestillingsinformasjon: Alle modellene har en trykk-/sugepumpe med variabel hastighet og kan brukes til eksterne oppgaver med åpen eller lukket sløyfe.
NB: *Kjølekapasitet ved +200; +100, +20, 0, –20, –30;−40;−60;−80 og –90 °C.
**Med fortrengningsinnsats.
Modellene dekker området –90 til +200 °C, og det finnes vannavkjølte enheter. Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon.
*Kjølekapasitet ved +100, +20, 0, –20, –30 og –40 °C
**Med fortrengningsinnsats
Modellene dekker området –90 til +200 °C, og det finnes vannavkjølte enheter. Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon