Kjølesirkulatorer, med naturlig kjølemedium
Leverandør: HUBER
2009.0002.01 2010.0002.01 2008.0005.01
461-0142EA 0 NOK
461-0142 461-0143 461-0564
Kjølesirkulatorer, med naturlig kjølemedium
Termostatbad Termostatbad, åpent Bad med avtakbare sirkulatorer
Termostatbadene med isolert kjøling er utformet for direkte temperaturkontroll fra −30 til +200 °C.
  • Pilot ONE® er utbyttbar og kan brukes som en fjernkontroll (med en datakabel, som er tilleggsutstyr)
  • Kontrolleren kan oppgraderes med mer funksjonalitet når som helst (Exclusive- og Professional E-grade®-pakker). Grunnversjonen har seks språk (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og russisk)
  • Visningen har en inndeling på 0,1 °C og kan tilpasses etter brukerens behov. Viktig informasjon, f.eks. settpunkt, faktisk intern temperatur og