Cellekulturkamre, Nunc™ EasyFill™ cellefabrikker
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
140000 140250 140360 140400 140410
734-2242EA 4200 NOK
734-2242 734-1443 734-1445 734-1444 734-2710
Cellekulturkamre, Nunc™ EasyFill™ cellefabrikker
Bioreaktorer
PS, sterile. EasyFill™ cellefabrikk har en stor og en liten åpning i hver enhet som gjør den enkel og allsidig i bruk. EasyFill™ cellefabrikk fyller gapet mellom forskning i liten skala og produksjon av GMP i stor skala. Den kan brukes som den er, uten ekstrautstyr, eller med Plug & Play-tilkoblinger for rask tilkobling av rør og filtre, noe som reduserer faren for kontaminering betydelig. EasyFill™-systemene er tilgjengelig med ett, to, fire eller ti vekstkammernivåer, gitt at overflateområdene er fra 630 til 6300 cm².
  • Allsidig - med stor åpning som gjør at man kan helle mediet