dNTP miks og sett
Leverandør: VWR Chemicals
733-1363EA 1150 NOK
733-1363 733-1364 733-1854 733-1855 733-2846
dNTP miks og sett
Nukleinsyre reagenser Nukleotider
Ferdige dNTP-blandinger og dNTP-sett i molekylærbiologisk kvalitet. dNTP-blandingen er utformet for å spare tid for forskere og redusere muligheten for kontaminering ved å redusere pipettering. dNTP-løsningene er også tilgjengelige i sett med fire individuelle nukleotider, som hver består av 100 mm. Begge er egnet for bruk i PCR-reaksjoner, DNA-merking og sekvensieringsreaksjoner.
  • Tilgjengelig som forhåndsblandede løsninger på 10 mM eller 25 mM, eller som et sett med individuelle nukleotide-løsninger på 100 mM
  • Både forhåndsblandingene og settene er funksjonstestet i PCR-reaksjoner
  • Renhet >99 % av HPLC
  • Leveres i løsning med pH 7,3 - 7,5
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Applikasjon