Definert føtalt kalveserum, fra USA, HyClone
Leverandør: HyClone products (Cytiva)
SH30070.02 SH30070.03 SH30070.01 SH30070.03HI SH30070.02HI SH30070.01HI
HYCLSH30070.02EA 3275 NOK
HYCLSH30070.02 HYCLSH30070.03 HYCLSH30070.01 HYCLSH30070.03HI HYCLSH30070.02HI SH30070.01HI
Definert føtalt kalveserum, fra USA, HyClone
Serum
Definert FBS er den beste FBS-kvaliteten som er tilgjengelig, og brukes av celledyrkere som må ta hensyn til virale kontaminanter og krever en omfattende biokjemisk profil. Definert FBS filtreres gjennom en rekke porestørrelserelaterte filtre på 40 nm (0,04 µm), som har det beste opptaket blant filtre i kommersiell FBS-produksjon. Over 50 komponenter er analysert, og resultatene er inkludert i den biokjemiske analysen.
  • Filtered through serial 40nm pore-size rated filters
  • Maximize cell culture growth
  • U.S. sourced
Maximize cell culture growth withMore Product Information