Transfeksjonsreagenser, DharmaFECT® siRNA
Leverandør: Horizon Discovery
T-2001-01 T-2001-02 T-2001-03 T-2002-01 T-2002-02 T-2002-03 T-2003-01 T-2003-02 T-2004-02 T-2004-03 T-2005-01 T-2004-01 T-2001-04 T-2002-04 T-2003-03 T-2003-04 T-2004-04 T-2005-02 T-2005-03
DHART-2001-01EA 1275 NOK
DHART-2001-01 DHART-2001-02 DHART-2001-03 DHART-2002-01 DHART-2002-02 DHART-2002-03 DHART-2003-01 DHART-2003-02 DHART-2004-02 DHART-2004-03 DHART-2005-01 DHART-2004-01 DHART-2001-04 DHART-2002-04 DHART-2003-03 DHART-2003-04 DHART-2004-04 DHART-2005-02 DHART-2005-03
Transfeksjonsreagenser, DharmaFECT® siRNA
Transfeksjonsreagenser
Et panel med fire transfeksjonsreagenser som er optimalisert for effektiv levering av siRNA i pattedyrceller.
  • Spesialiserte formuleringer for vellykket levering av siRNA i en rekke cellelinjer
  • Effektiv levering for gensuppresjon (silencing) ved lave siRNA-konsentrasjoner
  • Lav celletoksisitet over en bred rekke eksperimentforhold
  • Uten bakteriekontaminering og ribonuklease
Alle transfeksjonsreagensene leveres som væske med en konsentrasjon på 1 mg/ml.