Dispenser og titrator, elektronisk, opus®
Leverandør: HIRSCHMANN
9581020 9581050 9582020 9582050 9581010 9582010
613-0755EA 43825 NOK
613-0755 613-0756 613-0761 613-0762 613-1594 613-1596
Dispenser og titrator, elektronisk, opus®
Flasketoppdispensere
Sikre og pålitelige flasketoppdispensere og titratorer gir svært sensitiv, motordrevet dispenseringspresisjon. Enhetene er tilgjengelige fungerer i sammenheng med eksterne berøringskontroller på skjermen, noe som gir fullstendig elektronisk kontroll over alle instrumentfunksjoner.
  • Kontrollere har enkle, menyveiledede brukerinstruksjoner med instruksjonskort på en ekstern TFT-fargeskjerm
  • Flertrinnsfunksjon gir muligheten til å dispensere flere volumintervaller fra samme sylinderfylling
  • Pumper er utstyrt med nye keramiske sammensatte stempelpakninger for