Immunodeteksjonsreagenser for protein, SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrate
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
34095 34096
PIER34095EA 5525 NOK
PIER34095 PIER34096
Immunodeteksjonsreagenser for protein, SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrate
Elektroforese reagenser Western Blotting Reagents
SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrate muliggjør påvisning av små femtogrammengder av proteinavsetninger på nitrocellulose- eller PVDF-membraner med egnede primære og sekundære antistoffer.
  • Svært sensitive med intenst signal som enkelt oppfanges på film eller andre avbildningssystemer
  • Signalvarighet på 8 timer
  • Sekundære antistoffer følger med produktet
  • Kan oppbevares ved romtemperatur