Restore™ Western Blot Stripping Buffer
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
21059
21062
21063
PIER21059EA
2625
NOK
PIER21059
PIER21062
PIER21063
Restore™ Western Blot Stripping Buffer
Elektroforese reagenser
Western Blotting Reagents
Selv om optimering av analyseforholdene er den beste måten å oppnå optimale resultater på, er det å repetere gel-elektroforesen for å teste hvert nye primærantistoff eller antistoffkonsentrasjon en tidskrevende og kostbar prosess. Restore™ Western Blot Stripping Buffer er et effektivt alternativ.
- Sparer tid siden det ikke er behov for å kjøre geler flere ganger
- Forbruker mindre prøvemateriale
- Tilrettelegger for effektiv fjerning
- Skånsom formulering sikrer at målproteinet ikke skades etter stripping og reprobing
- Luktfri