VWR®, Pinsett
Leverandør: VWR Collection
232-0150EA 445 NOK
232-0150 232-0151 232-0152 232-0153 232-0154 232-0155
VWR®, Pinsett
Pinsetter
PTFE, hvit.
  • Svært god kjemisk bestandighet, inert, klebefri
  • Temperaturbestandig fra -200 til +280 °C
  • Glatte overflater hindrer kontaminering og gjør rengjøring enkelt