Cellekulturplate, mikro, 96-brønner, BRANDplates®
Leverandør: Brand
781902 781910 781911 781960 781961 781962 781965 781968 781970 781971 782022 782030 782031 782082 782090 782091 781900 781912 781913 781975 782095 782094 782034 782035 781974
735-2083EA 10675 NOK
735-2083 735-2090 735-2091 735-2097 735-2098 735-2099 735-2101 735-2102 735-2103 735-2104 735-2116 735-2119 735-2120 735-2124 735-2127 735-2128 735-2082 733-2404 733-2405 733-2399 733-2403 733-2402 733-2400 733-2401 733-2398
Cellekulturplate, mikro, 96-brønner, BRANDplates®
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS, solid eller med gjennomsiktig bunn. Platene finnes med ulike brønnformer (rund U-bunn, konisk V-bunn, flat F-bunn eller flat C-bunn med bøyde kanter), i ulike farger og med ulike cellekulturbehandlede overflater.
  • Alle BRANDplates® er alfanumerisk merket, de kan stables, og de er kompatible med de fleste standard mikroplatelesere og -vaskere
  • Standard 96-brønners plater har en farget alfanumerisk kode som identifiserer overflatetypen (cellekulturbehandlet er oransje, immunobehandlet er blå, ubehandlet er grå)
  • De hvite platene gir maksimal refleksjon og