Mikroplater, 96-brønners, ubehandlet, BRANDplates®
Leverandør: Brand
781600 781601 781602 781603 781604 781605 781607 781608 781610 781611 781660 781661 781662 781663 781665 781668 781670 781671 781614 781615
735-2000EA 2275 NOK
735-2000 735-2001 735-2002 735-2003 735-2004 735-2005 735-2006 735-2007 735-2008 735-2009 735-2022 735-2023 735-2024 735-2025 735-2026 735-2027 735-2028 735-2029 612-3668 738-0190
Mikroplater, 96-brønners, ubehandlet, BRANDplates®
Mikroplater HTS-mikroplater
PS, heldekkende plater eller med gjennomsiktig base. Platene er tilgjengelige med ulike brønnprofiler (rund U-bunn, konisk V-bunn, flat F-bunn eller flat C-bunn med buede kanter), i ulike farger, og enten sterile eller ikke-sterile.
  • Alle BRANDplates® er merket alfanumerisk, kan stables og er kompatible med de fleste standard mikroplatelesere og -vaskere
  • De hvite platene gir maksimal refleksjon og minimalt med interferens under luminescensmålinger. De svarte platene gir minimalt med tilbakestrålt lys under fluorescensanalyse
  • Sterile plater leveres med lokk