384-brønns (HTS) mikroplater, ubehandlet, BRANDplates®
Leverandør: Brand
781620 781621 781622 781626 781627 781680 781681 781682 781686 781687
735-2010EA 3800 NOK
735-2010 735-2011 735-2012 735-2016 735-2017 735-2030 735-2031 735-2032 735-2036 735-2037
384-brønns (HTS) mikroplater, ubehandlet, BRANDplates®
Mikroplater HTS-mikroplater
Disse PS, flate bunnplatene er tilgjengelige helt sorte, hvite eller transparente.
  • Alle BRAND®-plater er alfanumerisk merket, stables og kompatible med de fleste standard mikroplatelesere og skiver
  • Hvite plater gir maksimal refleksjon og minimal krysstale under luminescensmålinger; svarte plater gir minimal spredning av bakgrunnslys under fluorescensanalyser
  • Sterile plater leveres individuelt pakket med lokk
pureGrade™: Ubehandlet, middels bindende overflate, ikke steril. Disse platene er egnet for homogene analyser, screening og lagring.
pureGrade™More Product Information