384-brønners mikroplater for immunologi, BRANDplates®
Leverandør: Brand
781740 781741 781742
735-2051EA 6050 NOK
735-2051 735-2052 735-2053
384-brønners mikroplater for immunologi, BRANDplates®
Mikroplater Immunologi-mikroplater og strips
PS, solid or with transparent base. These flat bottom plates are available in different colours, and with standard or transparent base formats.
immunoGrade™: Overflaten på disse platene er optimalisert for immobilisering av IgG, og viser en kapasitet med høy binding for molekyler med hydrofile og hydrofobe regioner. Plater med en immunoGrade™-overflate er det beste valget for standard ELISA-applikasjoner.
The surface of these plates is optimised for the immobilisation of IgG, showing a high binding capacity for molecules with hydrophilic and hydrophobic regions. Plates with anMore Product Information