Flasker, bred hals, med skrukork
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41324012 41324006 41324030 41324072 41324054 41324018 41324066 41324048 41324036
HECH41324012EA 3050 NOK
HECH41324012 HECH41324006 215-2193 201-0495 201-0496 201-0497 201-0498 HECH41324048 HECH41324036
Flasker, bred hals, med skrukork
Flasker Glassflasker
Klare glassflasker med bred munn, med sort PP-lokk. Ideell for prøvetaking, lagring og transport av pulver og pasta.
  • Gode ​​kjemiske og fysiske egenskaper
  • For applikasjoner som ikke involverer høye termiske påkjenninger
  • Rund gjenger i henhold til DIN 168