Mikroekstraksjon med komprimert sorbent (MEPS™ – Micro Extraction by Packed Sorbent)
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
006292 005291 006291 005292 006293 2928500 2928600
554-1460EA 3700 NOK
554-1460 554-1454 554-1459 549-0733 549-0734 SGEA2928500 SGEA2928600
Mikroekstraksjon med komprimert sorbent (MEPS™ – Micro Extraction by Packed Sorbent)
Sprøyter Sprøyter for kromatografi
Mikroekstraksjon med komprimert sorbent (MEPS™ – Micro Extraction by Packed Sorbent) er en nyvinning på området prøvepreparering med SPE (fastfase-ekstraksjon). MEPS-produktet består av to deler: MEPS™-sprøyten og MEPS™ BIN-spissen. MEPS™-metoden for prøvepreparering er egnet til omvendt fase, normal fase, blandet modus og ionebytte. Siden MEPS™ BIN-spisser kan brukes til prøvevolumer helt ned til 10 µl, er de spesielt godt egnet til onlinebruk med LC-MS-analyse av volumbegrensede prøver.
  • BIN-spissen inneholder SPE-fasen og er innebygd i sprøytenålen.
  • BIN-spissen brukes med en 100