Sentrifugeflasker, bioflaske, med skrukork, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
3120-2006 3120-2024
525-2317EA 11750 NOK
525-2317 525-0987
Sentrifugeflasker, bioflaske, med skrukork, Nalgene®
Flasker Sentrifugeflasker
PPCO med hvit skrulokk i PP og silikonpakning.
  • Den ergonomiske designen gjør det enkelt å sette på, gjenfinne og lagre prøver. Glatte innvendige vegger reduserer risikoen for at skjøre celler ødelegges
  • PPCO har svært høy kjemikaliebestandighet
  • Den maksimale levetiden for denne ikke-sterile flasken er 50 sykluser
  • Anbefalt arbeidstemperaturområde er fra 4 til 22 °C, ved oppbevaring til 0 °C
  • Oppfyller USP klasse VI, er ikke-cytotoksisk og ikke-hemolytisk
Utviklet for å sentrifugere en 12 L prøve på én gang når den brukes i enMore Product Information