Isoalkaner, C9-12-iso- G analytisk reagens
Leverandør: PanReac AppliChem
Danger
0,2 µm filtrert
125273.1612 125273.1214
APPC125273.1612EA 2675 NOK
APPC125273.1612 APPC125273.1214
Isoalkaner, C9-12-iso- G analytisk reagens
Isoalkaner, C9-12-iso-
CAS-nummer: 90622-57-4
FN: 3295
ADR: 3,III