Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
8387.5000EA 1625 NOK
8387.5000 8387.9200
Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Kerosene - CAS 64742-47-8
Kokepunkt: 194…250 °C
Flash punkt: 70 °C
CAS-nummer: 64742-47-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Boiling Range 194 - 250 °C