VWR®, Beger, engangs
Leverandør: VWR Collection
213-3915EA 400 NOK
213-3915 213-3916 213-3917 213-3918 213-3919 213-3920 213-3921 213-3922
VWR®, Beger, engangs
Beger
PP, klart.
  • Preget gradering
  • Ribber som gjør beger enkle å stable
  • Autoklaverbar til 121 °C
Prisgunstig beger av høy kvalitet for engangsbruk. Ideell for generell laboratoriebruk. Med helletut og pregede graderinger som er enkle å lese av.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904