Orion Star™ A329 Multi-Parameter Meter (pH/ISE/Conductivity/DO), Handheld
Leverandør: Thermo Orion
STARA3290 STARA3295
665-0281EA 23775 NOK
665-0281 665-0282
Orion Star™ A329 Multi-Parameter Meter (pH/ISE/Conductivity/DO), Handheld
Elektrokjemiske målere pH-meter
This rugged, waterproof portable meter is designed for a wide range of pH, ion concentration, conductivity, dissolved oxygen and temperature testing and field applications. It can be used in the most demanding locations thanks to its IP67-rated housing. The meter offers three measuring channels allowing users to measure pH, conductivity and DO simultaneously or view each channel separately.
  • Up to five point pH calibrations with calibration editing option that allows individual points to be fixed without a full recalibration
  • Automatically compensate
More Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell A329
Environmentally Preferable
pH - område –2,000...+20,000
pH - oppløsning 0,1 / 0,01 / 0,001
pH - nøyaktighet ±0,002
pH - kalibrering Up to 5 points; Automatic buffer recognition (USA/NIST and DIN)
mV - område ±2000,0
mV - oppløsning 0,1
mV - nøyaktighet ±0,2 mV or 0,05%
ISE område 0,0001 - 19900
ISE oppløsning 0,0001 minimum, 1 to 3 significant digits (user selectable)
ISE nøyaktighet ±0,2 mV or ±0,05% of reading, whichever is greater
ISE kalibrering Up to 5 points
ISE enheter ppm, M, mg/l, %, ppb, none
Konduktivitetsområde 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
Konduktivitetsoppløsning 0,001 μS minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
Konduktivitetsnøyaktighet ±0,5% of reading ±1 digit
Konduktivitetscellekonstant 0,001 - 199,9 cm⁻¹
Konduktivitetskalibrering Up to 5 points
Konduktivitetsreferansetemperatur 5/10/15/20/25 °C
Motstandsdyktighet - område 2 Ω/cm - 100 MΩ/cm
Motstandsdyktighet - nøyaktighet 0,5% of reading ±1 digit
Oppløsning motstandsdyktighet 1 ohm or 0,1 meg-ohm, auto ranging
Salinitet - område 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
Salinitet - oppløsning 0,01 psu or 0,01 ppt minimum, auto ranging
Salinitet - nøyaktighet 0,5% of reading ±1 digit
TDS - område 0,001 - 200,0 ppm
TDS - oppløsning 0,001 ppm minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
TDS - nøyaktighet 0,5% of reading ±1 digit
TDS - konverteringsfaktor Linear (0,02 - 9,99)
DO konsentrasjon 0 - 90 mg/L (polarographic); 0 - 50 mg/L (RDO)
Oppløst oksygen - oppløsning 0,1 / 0,01 mg/L
Oppløst oksygen - metning 0 - 600 % (polarographic); 0 - 500 % (RDO)
DO Nøyaktighet Polarographic: ±0,2 mg/l or ±2% of reading, whichever is greater
RDO: ±0,1 mg/l (up to 8 mg/), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% of reading (up to 50 mg/l)
DO kalibrering Water-saturated air, air saturated water, manual (Winkler) and zero point
Oppløst oksygen - område for partielt trykk Automatic or manual, 450 - 850 mmHg
Temperaturområde –5,0...+105,0 °C (–5,0...+50,0 °C with DO)
Temperaturoppløsning 0,1 °C
Temperaturnøyakighet ±0,1 °C
Temperaturkalibrering 1 point temperature offset calibration
temperaturkompensering Automatic or manual
Trykkområde 400 - 850 mm Hg
Trykkoppløsning 1 mm Hg
Display Graphic LCD with backlight
Batteritype 4 AA (included)
levetid batteri 800 hours
Strømforsyning AC adapter or 4 AA batteries
Samsvar IP 67
Datalogg - loggfunksjon Manual / Automatic with AUTO-READ™
Datalogg kapasitet 5000
Minne Non-volatile memory preserves data log, calibration log and meter settings
Språk English, Spanish, French, Italian, German and Chinese; Portuguese and Korean available with software update
IP rating IP 67
Tilkoblinger BNC, pin tip, 8- and 9-pin mini-DIN
Utganger RS232, USB
tilførsel 3 measuring channels
Alarm High/low limit alarm, calibration due alarm
Antall kanaler 3
Kalibrering pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
Kalibreringspunkter 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
B×D×H 60×105×240 mm
Vekt 0,5 kg