Vernehjelmer, uvex pheos E-WR
Leverandør: UVEX
9770.030 9770.130 9770.230 9770.530 9770.330 9770.430
111-2337EA 295 NOK
111-2337 111-2338 111-2339 111-2342 111-2340 111-2341
Vernehjelmer, uvex pheos E-WR
Hjelmer Sikkerhethjelm
De lette uvex pheos-vernehjelmene har en sporty design og maksimal brukerkomfort. Det robuste, stive hjelmskallet tåler godt trykk fra siden, og det innfrir alle sikkerhetsrelaterte krav for bygnings- og industriarbeid.
  • Kan raskt og enkelt tilpasses brukerens individuelle behov – visir, vernebriller, hørselsvern eller hodelykt
  • Oppheng med sperrehjul for variabel breddejustering
  • Sekspunkts tekstilbåndfeste sørger for optimal passform og komfort
  • Klimasoneventilasjon og lang kant
  • Med spor foran for hjelmlykt og Euroslot-adaptere (30 mm) på siden for å feste hørselvern og uvex pheos visir-system
Egnet for elektrikere, siden hjelmskallet er helt lukket.
Størrelse: 520 - 610 mm
Sertifiseringer: EN 397 og krav for svært lave temperaturer (–30 °C) og flytende metallsprut (MM), EN 50365 (1000 VAC).