SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phenyl
Leverandør: Avantor
7095-01EA 3675 NOK
7095-01 7095-03 7095-09 7095-06
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phenyl
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™-kolonner er engangs-PP-kolonner som er forhåndspakket med høykapasitetssorbenter mellom to 20 µm PE-fritter.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Generell bruk: Polare fra polare/ikke-polare løsemidler som bruker hydrogenbindingsliknende mekanismer.
Disse SPE-kolonnene kan brukes i omvendt fasemodus.