Forberedelsespakninger for brede porer, J.T. Baker® BAKERBOND®
Leverandør: Avantor
7191-00EA 0 NOK
7191-00 7191-02 7191-05 7183-02 7190-02 7190-05 7207-00
Forberedelsespakninger for brede porer, J.T. Baker® BAKERBOND®
Kromatografiabsorbenter HPLC sorbenter
Silikabaserte kolonnepakninger med høy ytelse ved rensing av sterkt hydrofile peptider og proteiner, basert på hydrofobe karakteristikker og molekylære former.