Vernebriller, uvex super OTG
Leverandør: UVEX
9169.065 9169.080 9169.260 9169.081
111-8251EA 565 NOK
111-8251 111-8258 111-8259 111-1216
Vernebriller, uvex super OTG
Vernebriller
Super OTG-vernebriller har tynne sidestykker uten hengsler med Grilamid® (en kombinasjon av hard og myk plast). De kombinerer dermed fordelene ved briller med sidestenger med komforten til en hodestropp.
  • Grilamid® er svært støtbestandig, selv ved lave temperaturer, og materialet er også bestandig mot kjemikalier
  • Stengene er raske og enkle å justere, tuppen på stengene er myk og fleksibel
  • Linsevinkelen på 11° garanterer god sikt når du ser ned, og bidrar til å forhindre at du snubler
  • Kurvet linse gir ypperlig dekning av øyeområdet uten å berøre de vanlige brillene under
Weight: 38 g
Vekt: 38 g
Sertifiseringer: EN 166-168, EN 170