Vannprøvetakere, bærbare, TP 5 C
Leverandør: MAXX
2053010 2053024 2054024 2053001 2053004 2053016
701-0170EA 49200 NOK
701-0170 701-0171 MAXA2054024 701-0168 701-0169 MAXA2053016
Vannprøvetakere, bærbare, TP 5 C
Prøvetakere Vannprøvetakere
En bærbar, batteridrevet, kompakt og automatisert vannprøvetaker med et membranpumpesystem med vakuum. Standardversjonen har en innebygd isolert beholder og fordeler for 24×1 l PE-flasker, og innsamlingen skjer ved hjelp av programmerbar mikroprosessorkontroll.
  • Enkel å transportere med bærehåndtak
  • Batteridrevet, uavhengig av nettspenningen
  • Prøvetakingsprogrammeringen kan baseres på tid, flyt eller hendelser
  • Manuell prøveekstraksjon uten avbrytelser fra program
  • Ca. 2000 prøveekstraksjoner per batterilading (20 °C, 1,5 m høyde, 1 min prøvetakingsintervall)
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Prøvestørrelse 20 - 350 ml 20 − 350 ml
Programmer 12 freely programmable user programs, with function to link programs 12 freely programmable user programs, with function to link programs
Datalogg 3000 entries; non volatile data memory for storage of sampling data and messages 3000 entries; non volatile data memory for storage of sampling data and messages
Nøyaktighet <±2,8 ml (single sample volume) <±2,8 ml (single sample volume)
Signal input Analogue (×2) ; digital (×8) Analogue (×2) ; digital (×8)
Signal output Up to 8× digital, 5 are freely programmable Up to 8× digital, 5 are freely programmable
Kommunikasjonsgrensesnitt Optional: LAN/WLAN through TCP/IP RJ45, with IE-browser, memory 4 - 32GB SD/SDHC Optional: LAN/WLAN through TCP/IP RJ45, with IE-browser, memory 4 - 32GB SD/SDHC
Grensesnitt Mini-USB, RS422/485, RS232 Mini-USB, RS422/485, RS232
Hus PS/PC (GF10) PS/PC (GF10)
Styring Microprocessor control, Sleep-mode (<5 mA), power supply 8 - 16 V foil keyboard (with keys 0 - 9, ESC, ENT, cursor), graphical display (128×64 pixel), backlit Microprocessor control, Sleep-Mode (<5mA), power supply 8-16 V foil keyboard (with keys 0-9, ESC, ENT, cursor), graphical display (128×64 Pixel), backlit
B×D×H 510×468×787 mm 510×468×787 mm
Vekt 25 kg 25 kg