Heldekkende ansiktsmasker, X-plore® 5500
Leverandør: Dräger
R55270 R56655
111-0417EA 3875 NOK
111-0417 111-0408
Heldekkende ansiktsmasker, X-plore® 5500
Respirators Flerbruksmasker Heldekkende ansiktsmasker
Heldekkende ansiktsmasker av typen X-plore® 5500 er en perfekt løsning ved arbeid som krever vernemaske, for eksempel innen kjemisk industri, metallindustri og bilindustri, skipsbygging, vedlikehold og logistikk i forbindelse med forsyning og avhending. Den tolags ansiktsforseglingen med tredobbel forseglingsvirkning gir pålitelig beskyttelse og god passform for alle ansiktsfasonger og -størrelser. Det store visiret fås i to ulike materialer: polykarbonat eller Triplex (svært godt ripebestandig belegg og høy kjemisk motstandskraft).
  • Filtrene har lav profil og er plassert på siden, noe som gir et bredt synsfelt og svært god vektfordeling for størst mulig bevegelsesfrihet
  • To bajonettilkoblinger som gjør det mulig å montere filtrene på en enkel og trygg måte
  • Kvalitetsglasset med klart visir gir et bredt og godt synsfelt og høy bestandighet mot kjemisk og temperaturmessig påvirkning og mot riper
  • Fempunkts hodestropp gjør det enkelt å feste masken uten at hår setter seg fast
Vekt: 540 g
Sertifiseringer: EN 136
NB: *Én størrelse passer alle.