Disse hanskene gir beskyttelse i naturvitenskapelige og farmasøytiske produksjonsmiljøer. De lateksfrie, silikonfrie, antistatiske sikkerhetshanskene gir komforten og sikkerheten som kreves i forskningslaboratorier. Den syntetiske nitrilpolymeren (akrylonitrilbutadien) er svært vanntett og gir lav risiko for hull. Hanskene avleder statisk elektrisitet, minimerer faren for overfølsomhet for lateks eller silikon og bidrar til å holde hendene sunne og beskyttet, samtidig som de understøtter kontaminasjonsfri forskning.
- Svært god beskyttelse, hygiene og kvalitet
- Sterkere og tynnere enn lateks og bedre beskyttelse mot en rekke kjemikalier, inkludert cytotoksiske legemidler
- Pregede fingertupper gir bedre grep og følsomhet
- Rullemansjetter og styrke
- Passer begge hender, engangsutstyr, raske å ta av og på og resirkulere
- Inneholder ikke naturlig gummilateks eller silikon, noe som reduserer risikoen for allergiske TYPE I-reaksjoner forbundet med hanskebruk
Hanskene er ideelle til bruk på høyrisikoområder innen naturvitenskap, biomedisinsk forskning, rettsmedisin og ikke-steril legemiddelproduksjon og gir det høyeste nivået av beskyttelse i KIMTECH™-hanskeserien. De er også godkjent for kontakt med næringsmidler og gir beskyttelse mot sprut fra kjemikalier og mikroorganismer. De er også virusresistente i henhold til ISO 16604.
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Purple
EN 374, EN 455-1/-2/-3, EN 421; Cat. III, AQL 0,65
Food contact approved
Sertifiseringer: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS); AQL 0.65
Food contact approved.