Natriumhydroksid 1 mol/l (1 N) volumetrisk løsning
Leverandør: PanReac AppliChem
181691.1212 181691.1211 181691.1214 181691.1315
APPC181691.1212EA 1600 NOK
APPC181691.1212 APPC181691.1211 APPC181691.1214 APPC181691.1315
Natriumhydroksid 1 mol/l (1 N) volumetrisk løsning
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
FN: 1823
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear, colourless liquid
Titer at 20°C 0,999 - 1,001
Traceability NIST
Solubility Miscible with water
pH 13,7