Kromatografimedium for hydrofob interaksjon, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Leverandør: Avantor
7182-02EA 0 NOK
7182-02 7182-05 7285-00 7285-01
Kromatografimedium for hydrofob interaksjon, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Proteinrense Protein Purification Resins
Silikabasert medium brukt for rensing av proteiner basert på differensialsaltindusert hydrofobisitet. Blandet modus gir unik selektivitet med hydrofob interaksjon og ionutvekslingsfunksjon.