Natriumhydroksid 0,01 mol/l (0,01 N) volumetrisk løsning
Leverandør: PanReac AppliChem
181845.1211 181845.1210
APPC181845.1211EA 795 NOK
APPC181845.1211 APPC181845.1210
Natriumhydroksid 0,01 mol/l (0,01 N) volumetrisk løsning
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
FN: 1824
ADR: 8,III