VWR® VMS Advanced, Magnetrører for varmeplate
Leverandør: VWR Collection
442-0661EA 8775 NOK
442-0661 442-0662 442-0663 442-0664 442-0665 442-0666 442-0667 442-0668 442-0669
VWR® VMS Advanced, Magnetrører for varmeplate
Omrørere Magnetrørere med varmeplate
Kompakte rørere med en keramisk glassplate. Høy kjemisk motstandskraft. Enhetene har digital visning av feilkoder, varsellampe for varm plate som viser at overflaten er varm, en fast sikkerhetskrets som slår av varmeapparatet hvis temperaturen overskrider 550 °C, og det er tre driftsmodi å velge mellom (standard, sikker, justeringsbeskyttelse). Rørerne har en hastighetsvisningsskala og en funksjon for direkte tilkobling av en PT1000-temperatursensor. Når denne funksjonen brukes, er nøyaktigheten av kontrollen i mediet ± 0,5 °C.
  • Nøyaktig temperaturinnstilling via digitalt
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell VMS-C4 ADVANCED VMS-C7 ADVANCED VMS-C10 ADVANCED
Environmentally Preferable
Plate material Glasskeramikk Glasskeramikk Glasskeramikk
Platemål 100×100 mm 180×180 mm 260×260 mm
Max. stirring capacity H₂O 5 L 10 L 15 L
Speed range 100 - 1500 min⁻¹ 100 - 1500 min⁻¹ 100 - 1500 min⁻¹
B×D×H 150×260×105 mm 215×330×105 mm 300×415×105 mm
Temperaturområde 50…500 °C 50…500 °C 50…500 °C
Varmeeffekt 250 W 1000 W 1500 W
Inngangs-/utgangseffekt 15/1,5 W 15/1,5 W 15/1,5 W
Vekt 3 kg 5 kg 6 kg