Varmeplate, C-MAG HP-serien
Leverandør: IKA
3581800 3582002 3581600 3581602 3581603 3581802 3581803 3582000 3582003
453-0087EA 9275 NOK
453-0087 553-0002 453-0070 553-0000 453-0071 553-0001 453-0072 453-0073 453-0074
Varmeplate, C-MAG HP-serien
Termostater Varmeplater
Kompakte varmeplater med en kjemisk bestandig keramisk topp. Det vinklede kontrollpanelet minimerer kontakten med søl og gjør det enkelt å lese av og justere temperaturen. Enhetene har en digital feilkodevisning og en indikator for varm topp for å varsle brukeren om at overflaten er varm.
  • C-MAG HP 7- og C-MAG HP 10-enhetene kan brukes med f.eks. ETS-D5-kontakttermometeret, noe som gjør det mulig med presis temperaturkontroll
  • En fast sikkerhetskrets slår av varmeelementet hvis temperaturen overskrider 550 °C
  • Mikroprosessorkontrollen kommuniserer med