Magnetrører, med varme, C-MAG HS-serien
Leverandør: IKA
9015900 3581200 3581002 3581003 3581202 3581400 3581402 3581403 3581000 3581200 3581202 3581203 9015900 9015902 9015903
IKAA9015900EA 0 NOK
IKAA9015900 442-1103 442-0711 442-0716 IKAA3581202 442-0718 442-0713 442-0719 442-0715 442-0742 442-0712 442-0717 442-0682 442-0743 442-0744
Magnetrører, med varme, C-MAG HS-serien
Omrørere Magnetrørere med varmeplate
Compact stirrers with a chemically resistant ceramic top. The elevated control panel minimises contact with spills and enables easy reading and adjustment of the temperature. Units feature a digital error code display, a 'hot' top indicator to warn user that surface is hot and the strong magnetic adhesion prevents stirring bar decoupling.
  • Mikroprosessorkontrollen sender tilbakemelding til motoren for å opprettholde en konstant hastighet og den angitte temperaturen
  • C-MAG HS 7 og C-MAG HS 10 kan brukes med et kontakttermometer, f.eks. ETS-D5, noe som gir
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell C-MAG HS 7 C-MAG HS 10 C-MAG HS 4
Environmentally Preferable
Plate material keramisk keramisk keramisk
Platemål 180×180 mm 260×260 mm 100×100 mm
Max. stirring capacity H₂O 10 L 15 L 5 L
Speed range 100 - 1500 min⁻¹ 100 - 1500 min⁻¹ 100 - 1500 min⁻¹
B×D×H 220×330×105 mm 300×415×105 mm 150×260×105 mm
Temperaturkontrollnøyaktighet ±0,5 (external sensor (via ETS-D5)) ±0,5 (external sensor (via ETS-D5)) -
Temperaturområde 50…500 °C 50…500 °C 50…500 °C
Temperaturinnstilling nøyaktighet ±10 K ±10 K ±10 K
Varmeeffekt 1000 W 1500 W 250 W
Inngangs-/utgangseffekt 15/1,5 W 15/1,5 W 15/1,5 W
Vekt 5 kg 6 kg 3 kg