Øyeskyllestasjoner med to flasker
Leverandør: Plum Safety
4650 4694
118-1702EA 1025 NOK
118-1702 118-1705
Øyeskyllestasjoner med to flasker
Førstehjelpsutstyr Øyeskyllestasjon
Tilgjengelig som enten åpen stasjon eller lukket og støvtett veggboks som inneholder 2×500 ml plomme øyeskylleflasker.
  • Kan enkelt monteres nær arbeidsplassen
  • Åpen stasjon med speil og piktogram, veggboks med speil og øyeskyllerskilt
  • Åpen stasjon ikke egnet for svært støvete eller skitne arbeidsplasser
Skylletid: ~10 minutter
B×D×H åpen stasjon: 230×80×290 mm
B×D×H boksstasjon: 227×110×265 mm