Cellekulturkamre, Corning® CellSTACK®
Leverandør: Corning
3268 3269 3270 3271 3272 3319 3310 3320 3321 3330 3311 3312 3303 3313
734-1038EA 4400 NOK
734-1038 734-1039 734-1040 734-1041 734-4052 734-1197 734-1014 734-1015 734-1016 734-1017 734-4060 734-1207 734-4059 734-4061
Cellekulturkamre, Corning® CellSTACK®
Bioreaktorer
PS, steril. Corning® CellSTACK® kulturkamre kommer i fem størrelser og med tre ulike overflatebehandlinger.
  • To 26 mm store påfyllingsporter gir direkte tilgang til kammerbunnen og dermed mulighet for steril påfylling og tømming ved å helle eller pipettere eller bruke slange i et lukket system.
  • Standard 33 mm gjengede lokk har ikke-fuktende membraner med porer på 0,2 μm som muliggjør gassutveksling samtidig som det er liten fare for kontaminering.
  • 33 mm gjengede lokk (ekstrautstyr) med USP klasse vI-sertifisert C-Flex®-slange som gir