Sentrifuge, ventilert/med kjøling, ROTINA 420 / 420R
Leverandør: Hettich
4701 4706
521-1155EA 78375 NOK
521-1155 521-1156
Sentrifuge, ventilert/med kjøling, ROTINA 420 / 420R
Sentrifuger Sentrifuger, bordmodell
Kompakte sentrifuger med høy ytelse utviklet for høy prøvekapasitet samt for store prøvevolumer.
  • Brukervennlig sentrifuge med automatisk låsing av lokket, ergonomisk og avansert kontrollpanel, 98 programlagringsplasser, rotorer som enkelt kan skiftes ut
  • Metallkabinett og -lokk, sentrifugekammer i rustfritt stål, inspeksjonsvindu i lokket
  • Sikkerhetsfunksjoner: låsing av lokket og holding når rotoren går, nødutkobling av lokksperre, beskyttelse mot misting av lokket, overopphetingsvern for motoren, overopphetingsvern for kammeret (ROTINA 420 R)