Pumps and colorimetric tubes for gas measurements
Leverandør: GASTEC
600 840 TG-1 27 25 26 107 GV-100S GV-100LS GV-110S 860 28
151-0050EA 3450 NOK
151-0050 151-0060 151-0068 151-0023 151-0021 151-0022 151-0000 151-0064 151-0063 118-0080 118-0473 GAST28
Pumps and colorimetric tubes for gas measurements
Gassdeteksjonssystemer
Med prøvetakingspumpe og -gassrør kan du identifisere og måle gassprøver.
  • Ergonomisk korrekt gripetak, veier lite og er korrosjonsbestandig
  • Innbygd rørspissavbryter gjør det enkelt, sikkert og praktisk å bryte av rørspisser
  • Integrert indikator for fullført strømning varsler deg når prøvetakingen er fullført
Bruk denne spesialutviklede manuelle pumpen til å trekke ut en luftprøve på nøyaktig 100 ml gjennom et gassanalyserør.
Den resulterende lengden på endringen i fargeflekken kan leses av direkte på rørets kalibreringsskala og viser nøyaktigMore Product Information