VWR®, Pasteurpipette, Standard Line
Leverandør: VWR Collection
612-4466EA 305 NOK
612-4466 612-4518 612-4468 612-4469 612-4470 612-4471 612-4472 612-4473 612-4520 612-4476 612-4479 612-4481 612-4486 612-4490 612-4491 612-4492 612-4494 612-4495 612-4496 612-4497 612-4499 612-4500 612-4502 612-4543 612-4504 612-4505 612-4506 612-4508 612-4509 612-4511 612-4512 612-4513 612-4514 612-4515 612-4542 612-4533 612-4526 612-4527 612-4530 612-4523 612-4536 612-4538 612-4545 612-3399 612-3608 612-3609 612-3610 612-3619 612-3627 612-5770 612-5781
VWR®, Pasteurpipette, Standard Line
Pipetter Pasteurpipetter og overføringspipetter
LDPE, engangsutstyr. Disse uknuselige 'alt-i-ett'-pipettene eliminerer faren for knust glass og eksponering for smittsomme materialer.
  • Knuse- og splintsikre
  • Ikke giftige og inerte for biologiske væsker og de fleste syrer
  • Kan forsegles og kjøles ned. Kan steriliseres med gass
  • Ingen sugeballong skal settes inn eller fjernes
  • Ensartet dråpestørrelse
Overflaten med lav affinitet reduserer tap av celler og verdifulle proteiner på grunn av binding. De fungerer godt hver gang det er behov for rask og sikker overføring av væsker.
Bestillingsinformasjon: ForMore Product Information