2-Propanol, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
3412.5000EA 0 NOK
3412.5000 3412.9025
2-Propanol, J.T.Baker®
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
MDL nummer: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
FN: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=470d05c77c566a481e050dc3c1a5ad7a31d76272&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay min. 99.5 %