orto-Borsyre Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Leverandør: Avantor
P144-33EA
0
NOK
P144-33
P144-42
orto-Borsyre Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
orto-Borsyre
Formel:
B(OH)₃ MW: 61,83 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00011337 CAS-nummer: 10043-35-3 |