Polysorbate 20, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
X251-07EA 4550 NOK
X251-07 X251-09
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Polysorbate 20
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00165986
CAS-nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
Not intended for Injectable Drug Use.