Fmoc-Lys(Z)-OH 98% (by HPLC)
Leverandør: Thermo Scientific
H62866.06 H62866.14
H62866.06EA 1375 NOK
H62866.06 H62866.14
Fmoc-Lys(Z)-OH 98% (by HPLC)
Fmoc-Lys(Z)-OH
Formel: C₂₉H₃₀N₂O₆
Smeltepunkt: 110…120 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00065662
CAS-nummer: 86060-82-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity 97,5%
Purity method Assay (HPLC)