Organic reference standards, rifampicin, Ph. Eur., RS
Leverandør: EDQM
R0800000 R0900000 R0700000 R1000000 R0950000
EDQMR0800000EA 3225 NOK
EDQMR0800000 EDQMR0900000 EDQMR0700000 EDQMR1000000 EDQMR0950000
Organic reference standards, rifampicin, Ph. Eur., RS
Standarder Organiske standarder
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Beskrivelse Rifampicin quinone Rifamycin B Rifampicin Rifamycin sodium Rifamycin S
CAS-nr 13983-13-6 13929-35-6 13292-46-1 14897-39-3 13553-79-2
Formel C₄₃H₅₆N₄O₁₂ C₃₉H₄₉NO₁₄ C₄₃H₅₈N₄O₁₂ C₃₇H₄₇NNaO₁₂ C₃₇H₄₅NO₁₂